Documenti fondamentali
ENAH03A01D0F
Enamine
2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butanoic acid
Scegli un formato
100 MG
CHF 245.20
250 MG
CHF 331.00
500 MG
CHF 494.80
1 G
CHF 622.20
2.5 G
CHF 879.60
5 G
CHF 1’308.60
10 G
CHF 2’002.80
SKU del venditore: EN300-651307-100MG
CHF 245.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 245.20
250 MG
CHF 331.00
500 MG
CHF 494.80
1 G
CHF 622.20
2.5 G
CHF 879.60
5 G
CHF 1’308.60
10 G
CHF 2’002.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
155.16
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-651307-100MG
CHF 245.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butanoic acid
Inchi Code
1S/C6H9N3O2/c1-2-5(6(10)11)9-4-7-3-8-9/h3-5H,2H2,1H3,(H,10,11)
InChI
LAYDUKJXMMUPBE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-651307
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-651307
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)