Documenti fondamentali
ENAH03A01A15
Enamine
4H,5H,6H,7H-pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-sulfonyl chloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.68
Numero MDL:
Iupac Name
4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridine-3-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H9ClN2O2S/c8-13(11,12)7-5-9-10-4-2-1-3-6(7)10/h5H,1-4H2
InChI
LRCPBFWWRQWSIR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248710
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248710
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)