Documenti fondamentali
ENAH03A01938
Enamine
1-methyl-5-sulfamoyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.19
Numero MDL:
Iupac Name
1-methyl-5-sulfamoyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H7N3O4S/c1-8-4(13(6,11)12)3(2-7-8)5(9)10/h2H,1H3,(H,9,10)(H2,6,11,12)
InChI
RAAKEGYURSEFHE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-294731
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-294731
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)