Documenti fondamentali
ENAH03A01446
Enamine
6-bromo-3-fluoro-N-hydroxypyridine-2-carboxamide
Scegli un formato
50 MG
CHF 427.20
100 MG
CHF 615.70
250 MG
CHF 860.10
500 MG
CHF 1’329.40
1 G
CHF 1’689.50
SKU del venditore: EN300-1091456-50MG
CHF 427.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 427.20
100 MG
CHF 615.70
250 MG
CHF 860.10
500 MG
CHF 1’329.40
1 G
CHF 1’689.50
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.01
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1091456-50MG
CHF 427.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
6-bromo-3-fluoro-N-hydroxypicolinamide
Inchi Code
1S/C6H4BrFN2O2/c7-4-2-1-3(8)5(9-4)6(11)10-12/h1-2,12H,(H,10,11)
InChI
LVUCFTSOUJGAGS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1091456
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1091456
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)