Documenti fondamentali
ENAH03A0139D
Enamine
3-(1-aminoethyl)-1lambda6-thietane-1,1-dione hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.67
Numero MDL:
Punto di fusione
269-270
Iupac Name
3-(1-aminoethyl)thietane 1,1-dioxide hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11NO2S.ClH/c1-4(6)5-2-9(7,8)3-5;/h4-5H,2-3,6H2,1H3;1H
InChI
LPTHRRKIYMAGNA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1266519
Melting Point
269-270
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1266519
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)