Documenti fondamentali
ENAH03A01393
Enamine
3-amino-2-cyclopropylpropan-1-ol hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 423.30
250 MG
CHF 587.10
500 MG
CHF 900.40
1 G
CHF 1’140.90
2.5 G
CHF 2’192.60
5 G
CHF 3’222.20
10 G
CHF 4’758.80
SKU del venditore: EN300-1266307-100MG
CHF 423.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 423.30
250 MG
CHF 587.10
500 MG
CHF 900.40
1 G
CHF 1’140.90
2.5 G
CHF 2’192.60
5 G
CHF 3’222.20
10 G
CHF 4’758.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.64
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1266307-100MG
CHF 423.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-amino-2-cyclopropylpropan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NO.ClH/c7-3-6(4-8)5-1-2-5;/h5-6,8H,1-4,7H2;1H
InChI
CQTUICIRMSUXAL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1266307
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1266307
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)