Documenti fondamentali
ENAH03A01384
Enamine
3a-methyl-hexahydro-1lambda6-imidazolidino[1,5-b][1,2]thiazole-1,1,6-trione
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.22
Numero MDL:
Iupac Name
3a-methyltetrahydroimidazo[1,5-b]isothiazol-6(2H)-one 1,1-dioxide
Inchi Code
1S/C6H10N2O3S/c1-6-2-3-12(10,11)8(6)5(9)7-4-6/h2-4H2,1H3,(H,7,9)
InChI
JHWZSGVFXWAKLU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1266197
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1266197
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)