Documenti fondamentali
ENAH03A01350
Enamine
(4-methoxy-1-benzothiophen-7-yl)methanol
Scegli un formato
50 MG
CHF 349.20
100 MG
CHF 498.70
250 MG
CHF 692.40
500 MG
CHF 1’064.20
1 G
CHF 1’352.80
2.5 G
CHF 2’608.60
5 G
CHF 3’838.40
10 G
CHF 5’671.40
SKU del venditore: EN300-1087141-50MG
CHF 349.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 349.20
100 MG
CHF 498.70
250 MG
CHF 692.40
500 MG
CHF 1’064.20
1 G
CHF 1’352.80
2.5 G
CHF 2’608.60
5 G
CHF 3’838.40
10 G
CHF 5’671.40
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.25
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1087141-50MG
CHF 349.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(4-methoxybenzo[b]thiophen-7-yl)methanol
Inchi Code
1S/C10H10O2S/c1-12-9-3-2-7(6-11)10-8(9)4-5-13-10/h2-5,11H,6H2,1H3
InChI
SNUUCNXJDWSMKE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1087141
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1087141
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)