ENAH039FE960
Enamine
2-(3-hydroxyoxan-3-yl)acetic acid
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-1071940-50MG
CHF 346.60
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-1071940-50MG
CHF 346.60
Iupac Name
(3-hydroxytetrahydro-2H-pyran-3-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C7H12O4/c8-6(9)4-7(10)2-1-3-11-5-7/h10H,1-5H2,(H,8,9)
InChI
HTPPTUMNBCLHCG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1071940
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)