Documenti fondamentali
ENAH039FE8C8
Enamine
1-(7-chloro-3-methyl-1-benzothiophen-2-yl)ethan-1-one
Scegli un formato
100 MG
CHF 232.20
250 MG
CHF 312.80
500 MG
CHF 548.10
1 G
CHF 698.90
2.5 G
CHF 1’324.20
5 G
CHF 1’939.10
10 G
CHF 2’854.30
SKU del venditore: EN300-1073244-100MG
CHF 232.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 232.20
250 MG
CHF 312.80
500 MG
CHF 548.10
1 G
CHF 698.90
2.5 G
CHF 1’324.20
5 G
CHF 1’939.10
10 G
CHF 2’854.30
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.71
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1073244-100MG
CHF 232.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
101-102
Iupac Name
1-(7-chloro-3-methyl-1-benzothien-2-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C11H9ClOS/c1-6-8-4-3-5-9(12)11(8)14-10(6)7(2)13/h3-5H,1-2H3
InChI
JTVIOSNFWXXECZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1073244
Melting Point
101-102
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1073244
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)