ENAH039FE85F
Enamine
3-cyclopropyl-2,2-difluoro-3-hydroxypropanoic acid
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-1072978-50MG
CHF 386.90
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-1072978-50MG
CHF 386.90
Iupac Name
3-cyclopropyl-2,2-difluoro-3-hydroxypropanoic acid
Inchi Code
1S/C6H8F2O3/c7-6(8,5(10)11)4(9)3-1-2-3/h3-4,9H,1-2H2,(H,10,11)
InChI
BZJCVJPVUQUNSV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1072978
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)