Documenti fondamentali
ENAH039FDB2B
Enamine
2-(3-methylthiophen-2-yl)acetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.21
Numero MDL:
Punto di fusione
89-90
Iupac Name
(3-methyl-2-thienyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C7H8O2S/c1-5-2-3-10-6(5)4-7(8)9/h2-3H,4H2,1H3,(H,8,9)
InChI
YTGJNMDKPCCOOT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194523
Melting Point
89-90
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194523
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)