Documenti fondamentali
ENAH039FDA74
Enamine
2-methoxy-2-phenylacetonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.18
Numero MDL:
Iupac Name
methoxy(phenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C9H9NO/c1-11-9(7-10)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9H,1H3
InChI
HYXJXCNHNYUWAZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-153470
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-153470
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)