Documenti fondamentali
ENAH039FDA60
Enamine
2,2-difluoro-2-(pyridin-3-yl)acetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.12
Numero MDL:
Iupac Name
difluoro(3-pyridinyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C7H5F2NO2/c8-7(9,6(11)12)5-2-1-3-10-4-5/h1-4H,(H,11,12)
InChI
AKIMTELMZIXCAV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-151620
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-151620
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)