Documenti fondamentali
ENAH039FDA10
Enamine
5-methoxypyridine-2-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.6
Numero MDL:
Punto di fusione
202-203
Iupac Name
5-methoxy-2-pyridinecarboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H7NO3.ClH/c1-11-5-2-3-6(7(9)10)8-4-5;/h2-4H,1H3,(H,9,10);1H
InChI
YTSRPVUBYKBLLR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136218
Melting Point
202-203
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136218
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)