ENAH0385EC4F
Enamine
5-bromo-3-cyclobutyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
About This Item
Iupac Name
5-bromo-3-cyclobutyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Inchi Code
1S/C11H11BrN2/c12-8-4-9-10(7-2-1-3-7)6-14-11(9)13-5-8/h4-7H,1-3H2,(H,13,14)
InChI
UWKJUSPPDKCQEU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-803645
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-803645
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)