Documenti fondamentali
ENAH038593D4
Enamine
3-cyclopropyl-2,2-dimethylpropanal
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.2
Numero MDL:
Iupac Name
3-cyclopropyl-2,2-dimethylpropanal
Inchi Code
1S/C8H14O/c1-8(2,6-9)5-7-3-4-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3
InChI
FLSQEJRHEADYHP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-785290
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-785290
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)