Documenti fondamentali
ENAH03858108
Enamine
3-(difluoromethyl)benzene-1-carboximidamide hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.62
Numero MDL:
Iupac Name
3-(difluoromethyl)benzimidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H8F2N2.ClH/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12;/h1-4,7H,(H3,11,12);1H
InChI
QORBHQBAMDXGFL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-768653
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-768653
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)