ENAH03856A5E
Enamine
2-(3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)ethan-1-amine; trifluoroacetic acid
About This Item
Iupac Name
2-(3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)ethan-1-amine 2,2,2-trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C10H11N3O.C2HF3O2/c11-7-6-9-12-10(13-14-9)8-4-2-1-3-5-8;3-2(4,5)1(6)7/h1-5H,6-7,11H2;(H,6,7)
InChI
ATAUUNRBULCRAP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-762870
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)