Documenti fondamentali
ENAH038569F3
Enamine
1-[4-(2,2-difluoroethoxy)-3-methoxyphenyl]ethan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
267.7
Numero MDL:
Iupac Name
1-(4-(2,2-difluoroethoxy)-3-methoxyphenyl)ethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15F2NO2.ClH/c1-7(14)8-3-4-9(10(5-8)15-2)16-6-11(12)13;/h3-5,7,11H,6,14H2,1-2H3;1H
InChI
WOYHFQIQSSLNGG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-762755
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-762755
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)