Documenti fondamentali
ENAH0385693E
Enamine
2-(1-ethyl-5-oxopyrrolidin-2-yl)acetic acid
Scegli un formato
50 MG
CHF 349.20
100 MG
CHF 498.70
250 MG
CHF 692.40
500 MG
CHF 1’064.20
1 G
CHF 1’352.80
2.5 G
CHF 2’608.60
5 G
CHF 3’838.40
10 G
CHF 5’671.40
SKU del venditore: EN300-761715-50MG
CHF 349.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 349.20
100 MG
CHF 498.70
250 MG
CHF 692.40
500 MG
CHF 1’064.20
1 G
CHF 1’352.80
2.5 G
CHF 2’608.60
5 G
CHF 3’838.40
10 G
CHF 5’671.40
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.2
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-761715-50MG
CHF 349.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(1-ethyl-5-oxo-2-pyrrolidinyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H13NO3/c1-2-9-6(5-8(11)12)3-4-7(9)10/h6H,2-5H2,1H3,(H,11,12)
InChI
BABFDJDHGVJREU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-761715
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-761715
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)