ENAH03856928
Enamine
3-(3-methyl-1H-pyrazol-5-yl)propanoic acid
About This Item
Iupac Name
3-(3-methyl-1H-pyrazol-5-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C7H10N2O2/c1-5-4-6(9-8-5)2-3-7(10)11/h4H,2-3H2,1H3,(H,8,9)(H,10,11)
InChI
OZNSWMLHOIAHEB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-748746
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)