Documenti fondamentali
ENAH0385675F
Enamine
3-chloroprop-2-en-1-amine hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 223.10
250 MG
CHF 299.80
500 MG
CHF 528.60
1 G
CHF 679.40
2.5 G
CHF 1’291.70
5 G
CHF 1’888.40
10 G
CHF 2’778.90
SKU del venditore: EN300-761629-100MG
CHF 223.10
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 223.10
250 MG
CHF 299.80
500 MG
CHF 528.60
1 G
CHF 679.40
2.5 G
CHF 1’291.70
5 G
CHF 1’888.40
10 G
CHF 2’778.90
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
128
SKU del venditore: EN300-761629-100MG
CHF 223.10
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(E)-3-chloroprop-2-en-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C3H6ClN.ClH/c4-2-1-3-5;/h1-2H,3,5H2;1H/b2-1+;
InChI
RBJGWQYYFUCZDP-TYYBGVCCSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-761629
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-761629
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)