Documenti fondamentali
ENAH03856755
Enamine
4-phenyloxane-4-carboximidamide dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
277.19
Numero MDL:
Iupac Name
4-phenyltetrahydro-2H-pyran-4-carboximidamide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C12H16N2O.2ClH/c13-11(14)12(6-8-15-9-7-12)10-4-2-1-3-5-10;;/h1-5H,6-9H2,(H3,13,14);2*1H
InChI
WBKZQRBDNOUTND-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-761560
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-761560
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)