Documenti fondamentali
ENAH03856596
Enamine
(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)methanethiol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.18
Numero MDL:
Iupac Name
(5-methylisoxazol-3-yl)methanethiol
Inchi Code
1S/C5H7NOS/c1-4-2-5(3-8)6-7-4/h2,8H,3H2,1H3
InChI
INDASJJIKPECHA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-746792
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-746792
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)