Documenti fondamentali
ENAH03856534
Enamine
1-methoxy-2-(methoxymethyl)propan-2-ol
Scegli un formato
100 MG
CHF 380.40
250 MG
CHF 527.30
500 MG
CHF 802.90
1 G
CHF 1’017.40
2.5 G
CHF 1’949.50
5 G
CHF 2’863.40
10 G
CHF 4’224.50
SKU del venditore: EN300-746310-100MG
CHF 380.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 380.40
250 MG
CHF 527.30
500 MG
CHF 802.90
1 G
CHF 1’017.40
2.5 G
CHF 1’949.50
5 G
CHF 2’863.40
10 G
CHF 4’224.50
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.18
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-746310-100MG
CHF 380.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1,3-dimethoxy-2-methyl-2-propanol
Inchi Code
1S/C6H14O3/c1-6(7,4-8-2)5-9-3/h7H,4-5H2,1-3H3
InChI
PEOVNYFEUUJVLV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-746310
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)