Documenti fondamentali
ENAH038563BB
Enamine
2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-7-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.16
Numero MDL:
Iupac Name
2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H7N3O2/c1-5-4-7-9-3-2-6(8(12)13)11(7)10-5/h2-4H,1H3,(H,12,13)
InChI
RPDNYRSXVUZMTB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-736524
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-736524
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)