Documenti fondamentali
ENAH0385630C
Enamine
8-bromooct-1-yne
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.1
Numero MDL:
Iupac Name
8-bromo-1-octyne
Inchi Code
1S/C8H13Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h1H,3-8H2
InChI
XUGGUUBNZPZPHM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-734629
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-734629
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)