Documenti fondamentali
ENAH038562AD
Enamine
lithium(1+) ion 1,3,4-thiadiazole-2-carboxylate
Scegli un formato
100 MG
CHF 150.30
250 MG
CHF 195.80
500 MG
CHF 282.90
1 G
CHF 349.20
2.5 G
CHF 640.40
5 G
CHF 926.40
10 G
CHF 1’354.10
SKU del venditore: EN300-746188-100MG
CHF 150.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 150.30
250 MG
CHF 195.80
500 MG
CHF 282.90
1 G
CHF 349.20
2.5 G
CHF 640.40
5 G
CHF 926.40
10 G
CHF 1’354.10
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.06
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-746188-100MG
CHF 150.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
lithium 1,3,4-thiadiazole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C3H2N2O2S.Li/c6-3(7)2-5-4-1-8-2;/h1H,(H,6,7);/q;+1/p-1
InChI
KSKPFCPFWZSSPW-UHFFFAOYSA-M
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
[Li+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-746188
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-746188
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)