Documenti fondamentali
ENAH038562A1
Enamine
methyl 2-chloro-5-sulfamoylfuran-3-carboxylate
Scegli un formato
100 MG
CHF 436.30
250 MG
CHF 604.00
500 MG
CHF 927.70
1 G
CHF 1’176.00
2.5 G
CHF 2’261.50
SKU del venditore: EN300-741959-100MG
CHF 436.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 436.30
250 MG
CHF 604.00
500 MG
CHF 927.70
1 G
CHF 1’176.00
2.5 G
CHF 2’261.50
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
239.64
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-741959-100MG
CHF 436.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 2-chloro-5-sulfamoylfuran-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H6ClNO5S/c1-12-6(9)3-2-4(13-5(3)7)14(8,10)11/h2H,1H3,(H2,8,10,11)
InChI
SJJLRKVBMFGBIP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-741959
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-741959
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)