Documenti fondamentali
ENAH03856251
Enamine
(1r,4r)-4-[3-(oxolan-2-yl)propanamido]cyclohexane-1-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
269.34
Numero MDL:
Iupac Name
(1r,4r)-4-(3-(tetrahydrofuran-2-yl)propanamido)cyclohexane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H23NO4/c16-13(8-7-12-2-1-9-19-12)15-11-5-3-10(4-6-11)14(17)18/h10-12H,1-9H2,(H,15,16)(H,17,18)/t10-,11-,12?
InChI
JVAZVMXJIDFFFC-FQVSMOOPSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-736500
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-736500
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)