Documenti fondamentali
ENA964506784
Enamine
4,5-difluoro-2-methoxybenzene-1-sulfonyl chloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 380.40
250 MG
CHF 527.30
500 MG
CHF 802.90
1 G
CHF 1’017.40
2.5 G
CHF 1’949.50
5 G
CHF 2’863.40
SKU del venditore: EN300-738605-100MG
CHF 380.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 380.40
250 MG
CHF 527.30
500 MG
CHF 802.90
1 G
CHF 1’017.40
2.5 G
CHF 1’949.50
5 G
CHF 2’863.40
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.63
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-738605-100MG
CHF 380.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4,5-difluoro-2-methoxybenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H5ClF2O3S/c1-13-6-2-4(9)5(10)3-7(6)14(8,11)12/h2-3H,1H3
InChI
MARRIMPKLITFCM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-738605
Pittogrammi
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-738605
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)