Documenti fondamentali
ENA964506321
Enamine
9-bromo-5-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,4-benzoxazepine-7-carboxylic acid
Scegli un formato
100 MG
CHF 448.00
250 MG
CHF 622.20
500 MG
CHF 955.00
1 G
CHF 1’212.40
2.5 G
CHF 2’333.00
5 G
CHF 3’428.90
10 G
CHF 5’063.00
SKU del venditore: EN300-739123-100MG
CHF 448.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 448.00
250 MG
CHF 622.20
500 MG
CHF 955.00
1 G
CHF 1’212.40
2.5 G
CHF 2’333.00
5 G
CHF 3’428.90
10 G
CHF 5’063.00
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
286.08
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-739123-100MG
CHF 448.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
9-bromo-5-oxo-2,3,4,5-tetrahydrobenzo[f][1,4]oxazepine-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H8BrNO4/c11-7-4-5(10(14)15)3-6-8(7)16-2-1-12-9(6)13/h3-4H,1-2H2,(H,12,13)(H,14,15)
InChI
UHGGLIKPXDQJTP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-739123
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-739123
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)