Documenti fondamentali
ENA964497857
Enamine
2-chloro-1-(3-chlorothiophen-2-yl)ethan-1-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.07
Numero MDL:
Punto di fusione
75-76
Iupac Name
2-chloro-1-(3-chlorothiophen-2-yl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C6H4Cl2OS/c7-3-5(9)6-4(8)1-2-10-6/h1-2H,3H2
InChI
ZTDGLHLVCVWTRQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-729561
Melting Point
75-76
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-729561