Documenti fondamentali
ENA964497027
Enamine
tert-butyl N-(3-amino-2,2,4,4-tetramethylcyclobutyl)carbamate hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 455.80
250 MG
CHF 631.30
500 MG
CHF 969.30
1 G
CHF 1’229.30
2.5 G
CHF 2’365.50
5 G
CHF 3’479.60
10 G
CHF 5’138.40
SKU del venditore: EN300-729557-100MG
CHF 455.80
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 455.80
250 MG
CHF 631.30
500 MG
CHF 969.30
1 G
CHF 1’229.30
2.5 G
CHF 2’365.50
5 G
CHF 3’479.60
10 G
CHF 5’138.40
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
278.82
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-729557-100MG
CHF 455.80
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl (3-amino-2,2,4,4-tetramethylcyclobutyl)carbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H26N2O2.ClH/c1-11(2,3)17-10(16)15-9-12(4,5)8(14)13(9,6)7;/h8-9H,14H2,1-7H3,(H,15,16);1H
InChI
XXMUGWXZBCRCDV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-729557
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-729557
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)