ENA964492213
Enamine
2-chloro-4-[(ethoxycarbonyl)amino]benzoic acid
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-726530-100MG
CHF 185.40
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-726530-100MG
CHF 185.40
Iupac Name
2-chloro-4-[(ethoxycarbonyl)amino]benzoic acid
Inchi Code
1S/C10H10ClNO4/c1-2-16-10(15)12-6-3-4-7(9(13)14)8(11)5-6/h3-5H,2H2,1H3,(H,12,15)(H,13,14)
InChI
HMTNYRXEKVKUJW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-726530
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)