Documenti fondamentali
ENA964487420
Enamine
sodium 4-bromo-3-methoxybenzene-1-sulfinate
Scegli un formato
100 MG
CHF 357.00
250 MG
CHF 490.90
500 MG
CHF 748.30
1 G
CHF 945.90
SKU del venditore: EN300-723381-100MG
CHF 357.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 357.00
250 MG
CHF 490.90
500 MG
CHF 748.30
1 G
CHF 945.90
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
273.08
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-723381-100MG
CHF 357.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
sodium 4-bromo-3-methoxybenzenesulfinate
Inchi Code
1S/C7H7BrO3S.Na/c1-11-7-4-5(12(9)10)2-3-6(7)8;/h2-4H,1H3,(H,9,10);/q;+1/p-1
InChI
XVRRXXXLZXWSIQ-UHFFFAOYSA-M
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
[Na+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-723381
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-723381
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)