ENA964480262
Enamine
(1r,4r)-4-[(pyrazin-2-yl)amino]cyclohexane-1-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
(1r,4r)-4-(pyrazin-2-ylamino)cyclohexane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H15N3O2/c15-11(16)8-1-3-9(4-2-8)14-10-7-12-5-6-13-10/h5-9H,1-4H2,(H,13,14)(H,15,16)/t8-,9-
InChI
ANUPNVJQXDMSJJ-KYZUINATSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-716362
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)