Documenti fondamentali
ENA964477476
Enamine
1-(3-methylphenyl)propan-2-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
149.24
Numero MDL:
Iupac Name
1-(3-methylphenyl)-2-propanamine
Inchi Code
1S/C10H15N/c1-8-4-3-5-10(6-8)7-9(2)11/h3-6,9H,7,11H2,1-2H3
InChI
KCTJOEASAHXBBW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-713913
Pittogrammi
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-713913
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)