Documenti fondamentali
ENA964471641
Enamine
rac-(1R,5R)-bicyclo[3.1.0]hexan-1-amine hydrochloride
About This Item
Peso molecolare:
133.62
Numero MDL:
Iupac Name
(1R,5R)-bicyclo[3.1.0]hexan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11N.ClH/c7-6-3-1-2-5(6)4-6;/h5H,1-4,7H2;1H/t5-,6-;/m1./s1
InChI
BXTAZROIDWHIEP-KGZKBUQUSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-704049
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-704049
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)