Documenti fondamentali
ENA964470612
Enamine
7-[(octyloxy)methoxy]-3H-phenoxazin-3-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
355.43
Numero MDL:
Iupac Name
7-((octyloxy)methoxy)-3H-phenoxazin-3-one
Inchi Code
1S/C21H25NO4/c1-2-3-4-5-6-7-12-24-15-25-17-9-11-19-21(14-17)26-20-13-16(23)8-10-18(20)22-19/h8-11,13-14H,2-7,12,15H2,1H3
InChI
CASMHOWZGVZVPK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-697578
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-697578
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)