Documenti fondamentali
ENA964470417
Enamine
2-(3,4-dihydro-1H-2-benzopyran-1-yl)ethan-1-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.25
Numero MDL:
Iupac Name
2-(3,4-dihydro-1H-2-benzopyran-1-yl)ethanamine
Inchi Code
1S/C11H15NO/c12-7-5-11-10-4-2-1-3-9(10)6-8-13-11/h1-4,11H,5-8,12H2
InChI
YLNMRYQXJHZILH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-702776
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-702776
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)