ENA964470212
Enamine
1-oxaspiro[4.4]non-2-en-4-one
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-703070-50MG
CHF 341.40
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-703070-50MG
CHF 341.40
Iupac Name
1-oxaspiro[4.4]non-2-en-4-one
Inchi Code
1S/C8H10O2/c9-7-3-6-10-8(7)4-1-2-5-8/h3,6H,1-2,4-5H2
InChI
NCMSRVGAYGDKPR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-703070
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)