Documenti fondamentali
ENA964469740
Enamine
2-[1-(diphenylmethyl)-3-hydroxyazetidin-3-yl]acetonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
278.35
Numero MDL:
Iupac Name
2-(1-benzhydryl-3-hydroxyazetidin-3-yl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C18H18N2O/c19-12-11-18(21)13-20(14-18)17(15-7-3-1-4-8-15)16-9-5-2-6-10-16/h1-10,17,21H,11,13-14H2
InChI
HWGVZRQYYMBDGG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-701205
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-701205
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)