Documenti fondamentali
ENA964468461
Enamine
5-(N-methylacetamido)pentanoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.21
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Punto di fusione
55-57
Iupac Name
5-[acetyl(methyl)amino]pentanoic acid
Inchi Code
1S/C8H15NO3/c1-7(10)9(2)6-4-3-5-8(11)12/h3-6H2,1-2H3,(H,11,12)
InChI
KPBHEOLLZXOMCH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-395984
Melting Point
55-57
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-395984
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)