Documenti fondamentali
ENA964468281
Enamine
2-(prop-2-en-1-yl)-2H-indazol-6-amine
Scegli un formato
50 MG
CHF 349.20
100 MG
CHF 498.70
250 MG
CHF 692.40
500 MG
CHF 1’064.20
1 G
CHF 1’352.80
2.5 G
CHF 2’608.60
5 G
CHF 3’838.40
10 G
CHF 5’671.40
SKU del venditore: EN300-399826-50MG
CHF 349.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 349.20
100 MG
CHF 498.70
250 MG
CHF 692.40
500 MG
CHF 1’064.20
1 G
CHF 1’352.80
2.5 G
CHF 2’608.60
5 G
CHF 3’838.40
10 G
CHF 5’671.40
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.22
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-399826-50MG
CHF 349.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-allyl-2H-indazol-6-amine
Inchi Code
1S/C10H11N3/c1-2-5-13-7-8-3-4-9(11)6-10(8)12-13/h2-4,6-7H,1,5,11H2
InChI
CBTSAVPWNYHQEV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-399826
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-399826
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)