ENA964467649
Enamine
3-{4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl}propanoic acid hydrochloride
About This Item
Iupac Name
3-(4-(2-(dimethylamino)ethoxy)phenyl)propanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H19NO3.ClH/c1-14(2)9-10-17-12-6-3-11(4-7-12)5-8-13(15)16;/h3-4,6-7H,5,8-10H2,1-2H3,(H,15,16);1H
InChI
UTFIIXZVJQNGBM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322130
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322130
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)