Documenti fondamentali
ENA964467049
Enamine
octahydro-2-benzothiophen-4-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.25
Numero MDL:
Iupac Name
hexahydrobenzo[c]thiophen-4(1H)-one
Inchi Code
1S/C8H12OS/c9-8-3-1-2-6-4-10-5-7(6)8/h6-7H,1-5H2
InChI
PJICDSLVAPPMNU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314295
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314295
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)