Documenti fondamentali
ENA947420984
Enamine
4-bromo-6-ethyl-2-methylpyrimidine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.07
Numero MDL:
Iupac Name
4-bromo-6-ethyl-2-methylpyrimidine
Inchi Code
1S/C7H9BrN2/c1-3-6-4-7(8)10-5(2)9-6/h4H,3H2,1-2H3
InChI
IGHDUMSIXOYOGW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-692686
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-692686
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)