Documenti fondamentali
ENA947419511
Enamine
5-bromo-2-methoxybenzene-1,3-dicarbaldehyde
Scegli un formato
50 MG
CHF 492.20
100 MG
CHF 713.20
250 MG
CHF 999.20
500 MG
CHF 1’547.80
1 G
CHF 1’972.90
SKU del venditore: EN300-701485-50MG
CHF 492.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 492.20
100 MG
CHF 713.20
250 MG
CHF 999.20
500 MG
CHF 1’547.80
1 G
CHF 1’972.90
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.06
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-701485-50MG
CHF 492.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
5-bromo-2-methoxyisophthalaldehyde
Inchi Code
1S/C9H7BrO3/c1-13-9-6(4-11)2-8(10)3-7(9)5-12/h2-5H,1H3
InChI
PLGQWZJIJNUBEW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-701485
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-701485
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)